Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethidiumbromid solution 0,07 %
Ethidiumbromid solution 0,07 %
Leverandør:   PanReac AppliChem
Ethidiumbromid solution 0,07 %
Leverandør:  PanReac AppliChem
Certifikater
Ethidiumbromid solution 0,07 %
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Ethidium bromide solutions with a concentration of 0,7 mg/ml.
Delivery information: Supplied in a dropper bottle.
Synonymer:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenantridiniumbromid
  • CAS nummer:1239-45-8
  • Formel:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL nummer:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Dropping bottle
    5 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 382,00 kr
    382,00 kr
    1 * 5 mL
       382,00 kr
  • Dropping bottle
    15 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 mL
    1 * 15 mL - 913,00 kr
    913,00 kr
    1 * 15 mL
       913,00 kr