Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for PSM-1000 microscopes
Objectives for PSM-1000 microscopes
Leverandør:   MOTIC
Objectives for PSM-1000 microscopes
Leverandør:  MOTIC
Certifikater
Objectives for PSM-1000 microscopes
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Forstørrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • MOTI1101001700141
    ELWD plan apo objective
    ELWD plan apo objective
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.440,00 kr
    5.440,00 kr
    1 * 1 Items
       5.440,00 kr
  • MOTI1101001700052
    ELWD plan apo objective (WD = 34 mm)
    ELWD plan apo objective (WD = 34 mm)
    2×/0,05
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.870,00 kr
    4.870,00 kr
    1 * 1 Items
       4.870,00 kr
  • MOTI1101001700181
    ELWD plan apo objective
    ELWD plan apo objective
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.570,00 kr
    4.570,00 kr
    1 * 1 Items
       4.570,00 kr
  • MOTI1101001700072
    ELWD plan apo objective (WD = 34 mm)
    ELWD plan apo objective (WD = 34 mm)
    5×/0,14
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.260,00 kr
    4.260,00 kr
    1 * 1 Items
       4.260,00 kr
  • MOTI1101001700112
    ELWD plan apo objective
    ELWD plan apo objective
    10×
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.350,00 kr
    5.350,00 kr
    1 * 1 Items
       5.350,00 kr
  • MOTI1101001700032
    ELWD plan apo objective (WD = 33,5 mm)
    ELWD plan apo objective (WD = 33,5 mm)
    10×/0,28
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.790,00 kr
    4.790,00 kr
    1 * 1 Items
       4.790,00 kr
  • MOTI1101001700122
    ELWD plan apo objective
    ELWD plan apo objective
    20×
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.910,00 kr
    10.910,00 kr
    1 * 1 Items
       10.910,00 kr
  • MOTI1101001700042
    ELWD plan apo objective (WD = 20 mm)
    ELWD plan apo objective (WD = 20 mm)
    20×/0,42
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.570,00 kr
    10.570,00 kr
    1 * 1 Items
       10.570,00 kr
  • MOTI1101001700062
    ELWD plan apo objective (WD = 13 mm)
    ELWD plan apo objective (WD = 13 mm)
    50×/0,55
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.640,00 kr
    14.640,00 kr
    1 * 1 Items
       14.640,00 kr
  • MOTI1101001700021
    ELWD plan apo objective (WD = 3 mm)
    ELWD plan apo objective (WD = 3 mm)
    100×/0,8
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.680,00 kr
    19.680,00 kr
    1 * 1 Items
       19.680,00 kr
  • MOTI1101001703531
    Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 20,5 mm)
    Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 20,5 mm)
    20×/0,4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.590,00 kr
    15.590,00 kr
    1 * 1 Items
       15.590,00 kr
  • MOTI1101001703541
    Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 19 mm)
    Near Infrared Ray (NIR) objective (WD = 19 mm)
    50×/0,42
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.280,00 kr
    19.280,00 kr
    1 * 1 Items
       19.280,00 kr