Orders LinkContactUsLinkComponent
Condensers for REVOLVE 3M microscope
Leverandør:   DISCOVER ECHO
Condensers for REVOLVE 3M microscope
Leverandør:  DISCOVER ECHO
Certifikater
Condensers for REVOLVE 3M microscope
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 630-3323
    ELWD universal condenser, WD 73 mm, NA 0,30 aperture
    ELWD universal condenser, WD 73 mm, NA 0,30 aperture
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.980,00 kr
    11.980,00 kr
    1 * 1 Items
       11.980,00 kr
  • 630-3335
    Turret condenser, long working distance universal, WD 27 mm, NA 0,55 aperture (five position rotating turret includes PHL, PH1, PH2, PH3 phase annuli)
    Turret condenser, long working distance universal, WD 27 mm, NA 0,55 aperture (five position rotating turret includes PHL, PH1, PH2, PH3 phase annuli)
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 21.230,00 kr
    21.230,00 kr
    1 * 1 Items
       21.230,00 kr
  • 630-3334
    Oil condenser, darkfield, NA 1,40/1,20 aperture
    Oil condenser, darkfield, NA 1,40/1,20 aperture
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 20.200,00 kr
    20.200,00 kr
    1 * 1 Items
       20.200,00 kr
  • ECHLJCND2003
    Swing out universal condenser NA 0,9 WD 0,17 mm
    Swing out universal condenser NA 0,9 WD 0,17 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.310,00 kr
    14.310,00 kr
    1 * 1 Items
       14.310,00 kr
  • ECHLJCND2002
    Turret condenser hi resol phase NA 0,85 WD 7 mm
    Turret condenser hi resol phase NA 0,85 WD 7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 16.700,00 kr
    16.700,00 kr
    1 * 1 Items
       16.700,00 kr