Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryogenic warning labels
Leverandør:   GA
Cryogenic warning labels
Leverandør:  GA
Certifikater
Cryogenic warning labels
Cryogenic warning labels
13 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Cryogenic warning labels for storage in liquid nitrogen, freezers, dry ice and other harsh environments. It is resistant to multiple freeze-thaw cycles, boiling water, UV rays, sterilization by gamma irradiation, deep-freeze and harsh lab environments.
  • Water resistant
  • Wear and tear-proof
  • Laminated
  • No perforation
The pictograms in laminated labels are protected against water, alcohol, chemicals and solvents. Temperature range from −196 to +100 °C.
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Legend
    Dimensioner
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • GAINWL-012-1P
    Biohazard symbol labels
    Biohazard symbol labels
    Plast
    12,7 mm
    1000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 344,00 kr
    344,00 kr
    1 * 1 ROL
       344,00 kr
  • GAINWL-013-1P
    Removable warning symbol labels, black
    Removable warning symbol labels, black
    Plast
    Radioactive Picto
    12,7 mm
    1000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 344,00 kr
    344,00 kr
    1 * 1 ROL
       344,00 kr
  • GAINWL-008-1R
    Removable warning symbol labels
    Removable warning symbol labels
    Plast
    Hot Surface Hazard Picto
    19,05×19,05 mm
    250 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.430,00 kr
    1.430,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.430,00 kr
  • GAINWL-009-1R
    Removable warning symbol labels
    Removable warning symbol labels
    Plast
    General Warning Picto
    19,05×19,05 mm
    250 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.430,00 kr
    1.430,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.430,00 kr
  • GAINWL-010-1R
    Removable warning symbol labels
    Removable warning symbol labels
    Plast
    Low Temperature Picto
    19,05×19,05 mm
    250 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.430,00 kr
    1.430,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.430,00 kr
  • GAINWL-016-0.5P
    Hmis warning labels
    Hmis warning labels
    Plast
    25,4×76,2 mm
    500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 641,00 kr
    641,00 kr
    1 * 1 ROL
       641,00 kr
  • GAINWL-011-1P
    Stop symbol for frozen surfaces labels
    Stop symbol for frozen surfaces labels
    Plast
    38,1×38,1 mm
    1000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.430,00 kr
    1.430,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.430,00 kr
  • GAINWL-001-0.25P
    Toxic text labels
    Toxic text labels
    Plast
    44,45×19,05 mm
    250 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 275,00 kr
    275,00 kr
    1 * 1 ROL
       275,00 kr
  • GAINWL-002-0.25P
    Non-hazardous labels
    Non-hazardous labels
    Plast
    44,45×19,05 mm
    250 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 275,00 kr
    275,00 kr
    1 * 1 ROL
       275,00 kr
  • GAINWLA-007-1P
    Biohazard, yellow background labels
    Biohazard, yellow background labels
    Plast
    Biohazard Picto
    44,45×19,05 mm
    250 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.100,00 kr
    1.100,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.100,00 kr
  • GAINWLA-006-0.1P
    Biohazard labels
    Biohazard labels
    Plast
    Biohazard Picto
    50,8×50,8 mm
    100 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 367,00 kr
    367,00 kr
    1 * 1 ROL
       367,00 kr
  • GAINWL-015-0.5P
    Hmis warning labels
    Hmis warning labels
    Plast
    22,225×22,225 mm
    500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 595,00 kr
    595,00 kr
    1 * 1 ROL
       595,00 kr
  • GAINWL-004-1P
    NFPA, blank labels
    NFPA, blank labels
    Plast
    28,575×28,575 mm
    1000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.100,00 kr
    1.100,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.100,00 kr