Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtube racks, J.T.Baker®
Microtube racks, J.T.Baker®
 :   Avantor
Microtube racks, J.T.Baker®
 :  Avantor
Microtube racks, J.T.Baker®
Microtube racks, J.T.Baker®
Sikkert prøveopbevaringssystem.
  • V bund for optimal genindvinding af prøve
  • Individuelle rør eller strips med 8 rør kan leveres
  • 96 brønds capmat og strips med 8 låg kan leveres
  • Genopfyldeligt alfanumerisk mærket stativ
  • Usteril
Microtube stativer leveres med rør inkluderet. Stativer kan også fyldes med individuelle rør der leveres separat. De har et aftryk i henhold til SBS standard og er kompatible med alle aktuelle robotsystemer.
  • Catalog No:
  • 45000-0000
  • 45005-0000
  • 45003-0000
  • 45000-0008
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
  • ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
  • ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
Product Family Options
Microtube stativer
  • Beskrivelse
    Kapacitet
    Farve
    Materiale
  • Microtube stativer med 96 individuelle rør.
    1,2 ml
    ufarvet/blå
    PP
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 730,00 kr
    730,00 kr
    1 * 10 Items
       730,00 kr
      Lav fremstillingspåvirkning
    Specifications
    Cat. No.
    45000-0000
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Microtube stativ med strips med 8 rør
    1,2 ml
    ufarvet/blå
    PP
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 729,00 kr
    729,00 kr
    1 * 10 Items
       729,00 kr
      Lav fremstillingspåvirkning
    Specifications
    Cat. No.
    45005-0000
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
      Lav fremstillingspåvirkning
Kun rør
  • Beskrivelse
    Kapacitet
    Farve
    Materiale
  • Individuelle rør
    1,2 ml
    klar
    PP
    1 * 960 Items
    1 * 960 Items - 375,00 kr
    375,00 kr
    1 * 960 Items
       375,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    45003-0000
    Environmentally Preferable
    Miljøcertificering
  • Strip med 8 rør
    1,2 ml
    klar
    PP
    1 * 120 Items
    1 * 120 Items - 448,00 kr
    448,00 kr
    1 * 120 Items
       448,00 kr
      Lav fremstillingspåvirkning
    Specifications
    Cat. No.
    45000-0008
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
      Lav fremstillingspåvirkning
Låg alene
  •  
    Farve
    Beskrivelse
  • klar
    Strip med 8 låg
    1 * 120 Items
    1 * 120 Items - 190,00 kr
    190,00 kr
    1 * 120 Items
       190,00 kr
Capmat
  •  
    Optisk egenskab
    Beskrivelse
    Pakket
    Steril
    Materiale
  • Transparent
    Capmat for J.T.Baker® plate round well
    1 pose med 20
    -
    EVA
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 377,00 kr
    377,00 kr
    1 * 20 Items
       377,00 kr