Orders LinkContactUsLinkComponent
Knitted gloves, Stringknits™ 76-202
Knitted gloves, Stringknits™ 76-202
Leverandør:   Ansell
Knitted gloves, Stringknits™ 76-202
Leverandør:  Ansell
Certifikater
Knitted gloves, Stringknits™ 76-202
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Lightweight, stretch nylon gloves. Ambidextrous. Soft, comfortable and non irritant.
  • Extra flexible and lint-free
  • No abrasive seams to irritate the skin
  • Breathable knit - hands do not sweat and remain dry
  • Can be worn on their own or as glove liners
  • Washable at 40 °C with no shrinking or misshaping
Ideal for delicate manipulation, fine assembly of dry parts, paintshop and packaging applications.
Certifications: Cat. II
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 112-3419
  • 112-3420
  • 112-3421
  • 112-3422
  • 112-3417
  • 112-3418
  • Model:
  • 76-202
  • 76-202
  • 76-202
  • 76-202
  • 76-202
  • 76-202
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Foringsmateriale:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Måler:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Manchet:
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Handske størrelse
    Farve
    Længde
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • 76-202
    6
    hvid
    195 - 245 mm
    12 pairs/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-3419
    Model
    76-202
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Nylon
    Måler
    13
    Manchet
    Strikket
  • 76-202
    7
    hvid
    195 - 245 mm
    12 pairs/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-3420
    Model
    76-202
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Nylon
    Måler
    13
    Manchet
    Strikket
  • 76-202
    8
    hvid
    195 - 245 mm
    12 pairs/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-3421
    Model
    76-202
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Nylon
    Måler
    13
    Manchet
    Strikket
  • 76-202
    9
    hvid
    195 - 245 mm
    12 pairs/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-3422
    Model
    76-202
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Nylon
    Måler
    13
    Manchet
    Strikket
  • 76-202
    10
    hvid
    195 - 245 mm
    12 pairs/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-3417
    Model
    76-202
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Nylon
    Måler
    13
    Manchet
    Strikket
  • 76-202
    11
    hvid
    195 - 245 mm
    12 pairs/bag
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    112-3418
    Model
    76-202
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Ambidextrous
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    Nylon
    Måler
    13
    Manchet
    Strikket