Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter paper, folded, Assistent®
Filter paper, folded, Assistent®
Filter paper, folded, Assistent®
Certifikater
Filter paper, folded, Assistent®
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Smooth and medium fast filter papers, suitable for the analysis of fats (due to low ether-soluble residue).
Certifications: According to DIN 53137.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • HECH41260015
  • HECH41260024
  • HECH41260027
  • HECH41260032
  • Vægt:
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • Tykkelse:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • Filtreringshastighed:
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • HECH41260015
    Filter paper, folded
    Filter paper, folded
    ~150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 299,00 kr
    299,00 kr
    1 * 100 Items
       299,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41260015
    Vægt
    70 g/m²
    Tykkelse
    0,16 mm
    Filtreringshastighed
    22 s
  • HECH41260024
    Filter paper, folded
    Filter paper, folded
    ~240 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 471,00 kr
    471,00 kr
    1 * 100 Items
       471,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41260024
    Vægt
    70 g/m²
    Tykkelse
    0,16 mm
    Filtreringshastighed
    22 s
  • HECH41260027
    Filter paper, folded
    Filter paper, folded
    ~270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 456,00 kr
    456,00 kr
    1 * 100 Items
       456,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41260027
    Vægt
    70 g/m²
    Tykkelse
    0,16 mm
    Filtreringshastighed
    22 s
  • HECH41260032
    Filter paper, folded
    Filter paper, folded
    ~320 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 646,00 kr
    646,00 kr
    1 * 100 Items
       646,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HECH41260032
    Vægt
    70 g/m²
    Tykkelse
    0,16 mm
    Filtreringshastighed
    22 s