ContactUsLinkComponent
PC membranes, Whatman™ Cyclopore™
PC membranes, Whatman™ Cyclopore™
Certificates
undefined
PC membranes, Whatman™ Cyclopore™
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • WHAT10418550
  • WHAT10419412
  • WHAT10417701
  • WHAT10417612
  • WHAT10418450
  • WHAT10417606
  • WHAT10417712
  • WHAT10419406
  • Tykkelse:
  • 7 - 20 µm
  • 7 - 20 µm
  • 7 - 20 µm
  • 7 - 20 µm
  • 7 - 20 µm
  • 7 - 20 µm
  • 7 - 20 µm
  • 7 - 20 µm
  • Vægt:
  • 0,7 - 2,0 mg/cm²
  • 0,7 - 2,0 mg/cm²
  • 0,7 - 2,0 mg/cm²
  • 0,7 - 2,0 mg/cm²
  • 0,7 - 2,0 mg/cm²
  • 0,7 - 2,0 mg/cm²
  • 0,7 - 2,0 mg/cm²
  • 0,7 - 2,0 mg/cm²
  • Askeindhold:
  • 0,6 µg/cm²
  • 0,6 µg/cm²
  • 0,6 µg/cm²
  • 0,6 µg/cm²
  • 0,6 µg/cm²
  • 0,6 µg/cm²
  • 0,6 µg/cm²
  • 0,6 µg/cm²
  • Max. operating temperature:
  • 140 °C
  • 140 °C
  • 140 °C
  • 140 °C
  • 140 °C
  • 140 °C
  • 140 °C
  • 140 °C
  • Autoklaverbare:
  • 30 min at 121 °C
  • 30 min at 121 °C
  • 30 min at 121 °C
  • 30 min at 121 °C
  • 30 min at 121 °C
  • 30 min at 121 °C
  • 30 min at 121 °C
  • 30 min at 121 °C
  • Farve:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Densitet:
  • 1×10⁵ - 6×10⁸ pores/cm²
  • 1×10⁵ - 6×10⁸ pores/cm²
  • 1×10⁵ - 6×10⁸ pores/cm²
  • 1×10⁵ - 6×10⁸ pores/cm²
  • 1×10⁵ - 6×10⁸ pores/cm²
  • 1×10⁵ - 6×10⁸ pores/cm²
  • 1×10⁵ - 6×10⁸ pores/cm²
  • 1×10⁵ - 6×10⁸ pores/cm²
  • Porøsitet:
  • 4 - 20%
  • 4 - 20%
  • 4 - 20%
  • 4 - 20%
  • 4 - 20%
  • 4 - 20%
  • 4 - 20%
  • 4 - 20%
  • Specific gravity:
  • 1,21 g/cm²
  • 1,21 g/cm²
  • 1,21 g/cm²
  • 1,21 g/cm²
  • 1,21 g/cm²
  • 1,21 g/cm²
  • 1.21 g/cm²
  • 1,21 g/cm²
  • Strength/durability:
  • >0,68 bar (Burst strength max.)
  • >0,68 bar (Burst strength max.)
  • >0,68 bar (Burst strength max.)
  • >0,68 bar (Burst strength max.)
  • >0,68 bar (Burst strength max.)
  • >0,68 bar (Burst strength max.)
  • >0,68 bar (Burst strength max.)
  • >0,68 bar (Burst strength max.)
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together