ContactUsLinkComponent
Syringe filters, PVDF, Puradisc™, Whatman™
Syringe filters, PVDF, Puradisc™, Whatman™
Certificates
undefined
Syringe filters, PVDF, Puradisc™, Whatman™
Specifications
  • Catalog No:
  • 516-1124
  • 516-1211
  • 516-1213
  • 516-1215
  • 514-0223
  • 514-0505
  • 516-1111
  • 514-0508
  • 514-0506
  • 514-0507
  • 514-0499
  • 516-0918
  • 516-0919
  • 514-0224
  • 514-0225
  • 514-0226
  • 514-0227
  • Ø:
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 25 mm
  • 4 mm
  • 4 mm
  • 13 mm
  • 4 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • Mål:
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 10,1×23,5 mm
  • 10,1×23,5 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 10,1×23,5 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • Max. operating pressure:
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • Vægt:
  • 0,95 g
  • 0,95 g
  • 0,95 g
  • 0,95 g
  • 2,7 g
  • 0,55 g
  • 0,55 g
  • 0,95 g
  • 0,55 g
  • 0,95 g
  • 0,95 g
  • 0,95 g
  • 0,95 g
  • 2,7 g
  • 2,7 g
  • 2,7 g
  • 2,7 g
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together