Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, ZORBAX® Eclipse, XDB-C8
Leverandør:   AGILENT HEWLETT PACKARD
HPLC columns, ZORBAX® Eclipse, XDB-C8
Certifikater
HPLC columns, ZORBAX® Eclipse, XDB-C8
HPLC columns, ZORBAX® Eclipse, XDB-C8
26 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Agilent ZORBAX® Eclipse XDB-C8 columns provide four bonded phase choices for method development optimisation.
  • Long lifetime
  • Four selectivity choices for method development optimisation
  • Good peak shape for basic, acidic and neutral compounds
  • High performance over a wide pH range pH 2 to 9
  • Particle sizes available in 1,8, 3,5, 5 and 7 μm for high speed, high resolution, analytical and preparative scale separations
These columns provide good peak shape over a wide pH range (2 to 9) for additional method development flexibility with one family of columns. Eclipse XDB columns can be used for method development at low pH (2 to 3) and the same column can be used for method development in the mid pH (6 to 8) region. In the mid pH region, residual silanols are more active and tailing interactions are more likely. To overcome these interactions, Eclipse XDB columns are extra densely bonded and double end capped through a proprietary process to cover as many active silanols as possible. The result is superior peak shape of basic compounds from pH 2 to 9.
Product Family Options
Analytical columns
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    2,10 mm
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.370,00 kr
    3.370,00 kr
    1 * 1 Items
       3.370,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    2,10 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 7.340,00 kr
    7.340,00 kr
    1 * 3 Items
       7.340,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    2,10 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.010,00 kr
    4.010,00 kr
    1 * 1 Items
       4.010,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.760,00 kr
    4.760,00 kr
    1 * 1 Items
       4.760,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    5 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.110,00 kr
    4.110,00 kr
    1 * 1 Items
       4.110,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.590,00 kr
    5.590,00 kr
    1 * 1 Items
       5.590,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.560,00 kr
    6.560,00 kr
    1 * 1 Items
       6.560,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    5 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.820,00 kr
    5.820,00 kr
    1 * 1 Items
       5.820,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.590,00 kr
    5.590,00 kr
    1 * 1 Items
       5.590,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    5 µm
    3,00 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.370,00 kr
    6.370,00 kr
    1 * 1 Items
       6.370,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    4,60 mm
    20 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.370,00 kr
    3.370,00 kr
    1 * 1 Items
       3.370,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    4,60 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 7.260,00 kr
    7.260,00 kr
    1 * 3 Items
       7.260,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    1,8 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.000,00 kr
    6.000,00 kr
    1 * 1 Items
       6.000,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.300,00 kr
    4.300,00 kr
    1 * 1 Items
       4.300,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    4,60 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.450,00 kr
    5.450,00 kr
    1 * 1 Items
       5.450,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    4,60 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.500,00 kr
    5.500,00 kr
    1 * 1 Items
       5.500,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.590,00 kr
    5.590,00 kr
    1 * 1 Items
       5.590,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.060,00 kr
    5.060,00 kr
    1 * 1 Items
       5.060,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.560,00 kr
    6.560,00 kr
    1 * 1 Items
       6.560,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.820,00 kr
    5.820,00 kr
    1 * 1 Items
       5.820,00 kr
  • Analytisk
    Eclipse XDB-C8
    5 µm
    9,40 mm
    250 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.920,00 kr
    14.920,00 kr
    1 * 1 Items
       14.920,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Semi micro and micro column
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Mikroboring
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    1,00 mm
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.120,00 kr
    4.120,00 kr
    1 * 1 Items
       4.120,00 kr
  • Mikroboring
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    1,00 mm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.820,00 kr
    4.820,00 kr
    1 * 1 Items
       4.820,00 kr
  • Mikroboring
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    1,00 mm
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.290,00 kr
    6.290,00 kr
    1 * 1 Items
       6.290,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information
Guard cartridge
Produktinformation
  • Kolonne form
    Fase
    Partikelstørrelse
    Ø indv.
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • Beskyttelsespatron
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    2,10 mm
    15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 5.570,00 kr
    5.570,00 kr
    1 * 3 Items
       5.570,00 kr
  • Beskyttelsespatron
    Eclipse XDB-C8
    3,5 µm
    4,60 mm
    15 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
    1 * 3 Items - 5.570,00 kr
    5.570,00 kr
    1 * 3 Items
       5.570,00 kr
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information