Orders LinkContactUsLinkComponent
Square Buckets
Square Buckets
Leverandør:   LAMAPLAST
Square Buckets
Leverandør:  LAMAPLAST
Certifikater
Square Buckets
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Robust PP bucket with ergonomic handle.
  • Square shape
  • Flat bottom ensures total emptying and easy cleaning
  • Food contact material approved
Hot filling possible up to 95 °C.
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Kapacitet
    Dimensioner
    Tilgængelighed
    Price
  • LAMA1147
    Square bucket with metal handle
    Square bucket with metal handle
    hvid
    15 L
    280×250×345 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 204,00 kr
    204,00 kr
    1 * 1 Items
       204,00 kr
  • LAMA1137
    Square bucket with metal handle
    Square bucket with metal handle
    hvid
    20 L
    320×315×320 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 524,00 kr
    524,00 kr
    1 * 1 Items
       524,00 kr