Orders LinkContactUsLinkComponent
TE Buffers 100X
TE Buffers 100X
Leverandør:   G-Biosciences
TE Buffers 100X
Leverandør:  G-Biosciences
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
TE Buffer (Tris-EDTA Buffer) is a common molecular biology buffer that is used to protect DNA and RNA from degradation. The Tris buffering agent and EDTA metal chelating properties help protect DNA and RNA.
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-værdi
    Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • R003
    TE buffer, 100X
    TE buffer, 100X
    8,0
    Plastic bottle
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 344,00 kr
    344,00 kr
    1 * 100 mL
       344,00 kr
  • 786-752
    TE buffer, 100X
    TE buffer, 100X
    8,0
    Plastic bottle
    250 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 653,00 kr
    653,00 kr
    1 * 250 mL
       653,00 kr
  • 786-813
    TE buffer, 100X
    TE buffer, 100X
    8,0
    Plastic bottle
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1.160,00 kr
    1.160,00 kr
    1 * 500 mL
       1.160,00 kr