Orders LinkContactUsLinkComponent
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
Leverandør:   Avantor
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
Leverandør:  Avantor
Certifikater
J.T.Baker® DILUT-IT™, Buffer Solutions, Concentrate
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Volumetric concentrate, for dilution to 500 ml.
  • Traceable to NIST
Product Family Options
Produktinformation
  • pH-værdi
    pH nøjagtighed
    pH buffer type
    Referencetemperatur
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 4795.
    DILUT-IT™ concentrate
    DILUT-IT™ concentrate
    4,00
    ±0,01
    Phthalat
    25 °C
    1
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 282,00 kr
    282,00 kr
    1 * 1 Items
       282,00 kr
  • 4796.
    DILUT-IT™ concentrate
    DILUT-IT™ concentrate
    7,00
    ±0,01
    Fosfat
    25 °C
    1
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 287,00 kr
    287,00 kr
    1 * 1 Items
       287,00 kr