Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Proteiner
Rat Recombinant IFN-g
Rat Recombinant IFN-g
APOSBITP1102-1MG
:
Apollo Scientific
:
Rat Recombinant IFN-g
APOSBITP1102-1MG
:
Apollo Scientific
:
Pakn:
1 mg
Protein/peptide type:
Recombinant
Species:
Rat
Protein synonyms:
Interferon-gamma
Protein/peptide name:
IFN-g