Orders LinkContactUsLinkComponent
Remdesivir
Leverandør:   Apollo Scientific
Remdesivir
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Remdesivir is an nucleotide-analog prodrug with broad spectrum antiviral activity against RNA viruses. Remdesivir has demonstrated in vitro and in vivo activity in animal models against the viral pathogens MERS and SARS
Synonymer:  2-Ethylbutyl ((S)-(((2R,3S,4R,5R)-5-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-5-cyano-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(phenoxy)phosphoryl)-L-alaninate
  • CAS nummer:1809249-37-3
  • Formel:C₂₇H₃₅N₆O₈P.CH₃SO₃H
  • MDL nummer:MFCD31657351
  • Molecular Weight:698.682 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    25 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 549,00 kr
    549,00 kr
    1 * 25 mg
       549,00 kr
  • Bottle
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 769,00 kr
    769,00 kr
    1 * 50 mg
       769,00 kr