Orders LinkContactUsLinkComponent
Fusarenon X Standard Solution
Fusarenon X Standard Solution
Leverandør:   Apollo Scientific
Fusarenon X Standard Solution
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Advarsel: Expires in 12 months.
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • APOSBIMS116-1ML
  • APOSBIMS116-5ML
  • Beskrivelse:
  • Fusarenon X
  • Fusarenon X
  • CAS-nr:
  • 23255-69-8
  • 23255-69-8
  • Formel:
  • C₁₇H₂₂O₈
  • C₁₇H₂₂O₈
  • Flammepunkt:
  • 2 °C
  • 2 °C
  • Opbevaringstemperatur:
  • Freezer
  • Freezer
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Koncentration
    Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Fusarenon X
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    1 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 1.490,00 kr
    1.490,00 kr
    1 * 1 mL
       1.490,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS116-1ML
    Beskrivelse
    Fusarenon X
    CAS-nr
    23255-69-8
    Formel
    C₁₇H₂₂O₈
    Flammepunkt
    2 °C
    Opbevaringstemperatur
    Freezer
  • Fusarenon X
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    5 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 5.070,00 kr
    5.070,00 kr
    1 * 5 mL
       5.070,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS116-5ML
    Beskrivelse
    Fusarenon X
    CAS-nr
    23255-69-8
    Formel
    C₁₇H₂₂O₈
    Flammepunkt
    2 °C
    Opbevaringstemperatur
    Freezer