Orders LinkContactUsLinkComponent
Patulin standard solution
Patulin standard solution
Patulin standard solution
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Advarsel: Expires in 12 months.
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
  • Catalog No:
  • APOSBIMS108-2ML
  • APOSBIMS108-1ML
  • APOSBIMS108-5ML
  • Beskrivelse:
  • Patulin
  • Patulin
  • Patulin
  • CAS-nr:
  • 149-29-1
  • 149-29-1
  • 149-29-1
  • Formel:
  • C₇H₆O₄
  • C₇H₆O₄
  • C₇H₆O₄
  • Kogepunkt:
  • 81…82 °C
  • 81…82 °C
  • 81…82 °C
  • Flammepunkt:
  • 2 °C
  • 2 °C
  • 2 °C
  • Opbevaringstemperatur:
  • Freezer
  • Freezer
  • Freezer
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Koncentration
    Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Patulin
    100 µg/ml in acetonitrile
    2 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 mL
    1 * 2 mL - 2.970,00 kr
    2.970,00 kr
    1 * 2 mL
       2.970,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS108-2ML
    Beskrivelse
    Patulin
    CAS-nr
    149-29-1
    Formel
    C₇H₆O₄
    Kogepunkt
    81…82 °C
    Flammepunkt
    2 °C
    Opbevaringstemperatur
    Freezer
    New Product
  • Patulin
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    1 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - 1.650,00 kr
    1.650,00 kr
    1 * 1 mL
       1.650,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS108-1ML
    Beskrivelse
    Patulin
    CAS-nr
    149-29-1
    Formel
    C₇H₆O₄
    Kogepunkt
    81…82 °C
    Flammepunkt
    2 °C
    Opbevaringstemperatur
    Freezer
  • Patulin
    100 µg/ml in acetonitrile
    Bottle
    5 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 6.530,00 kr
    6.530,00 kr
    1 * 5 mL
       6.530,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMS108-5ML
    Beskrivelse
    Patulin
    CAS-nr
    149-29-1
    Formel
    C₇H₆O₄
    Kogepunkt
    81…82 °C
    Flammepunkt
    2 °C
    Opbevaringstemperatur
    Freezer