Orders LinkContactUsLinkComponent
Poly(vinylidene fluoride)
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Poly(vinylidene fluoride)
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
Poly(vinylidene fluoride)
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:24937-79-9
  • Formel:(-CH₂CF₂-)n
  • MDL nummer:MFCD00084470
  • Smeltende Pt:155…165 °C
  • Tæthed:1,74 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 25 g
       165,00 kr
  • Bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 439,00 kr
    439,00 kr
    1 * 100 g
       439,00 kr
  • Bottle
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 933,00 kr
    933,00 kr
    1 * 250 g
       933,00 kr