Orders LinkContactUsLinkComponent
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
Bottle, 1 g
Katalog # APOSPC5670-1G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
Katalog # APOSPC5670-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  830-50-2
1-(Pentafluorophenyl)ethanol 97%
Bottle, 1 g
CAS nummer:  830-50-2
Price
165,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (1-Hydroxyethyl)pentafluorobenzene
  • CAS nummer:830-50-2
  • Formel:C₈H₅F₅O
  • MDL nummer:MFCD00004510
  • Molecular Weight:212.12 g/mol
  • Kogende Pt:68…70 °C/30mmHg
  • Smeltende Pt:32…34 °C
  • Flash Pt:87 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:212-597-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 g