Orders LinkContactUsLinkComponent
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 98%
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 98%
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
2'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 98%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Precursor to phenethylthiazolythiourea (PETT) derivatives as potential HIV-1 reverse transcriptase inhibitors see: J. Med. Chem., 39, 4261, (1996).
  • CAS nummer:74457-86-6
  • Formel:C₉H₉FO₂
  • MDL nummer:MFCD00042290
  • Molecular Weight:168.17
  • Kogende Pt:80…85 °C/0,1mmHg
  • Smeltende Pt:51…53 °C
  • Flash Pt:>110 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 5 g
       165,00 kr
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 220,00 kr
    220,00 kr
    1 * 25 g
       220,00 kr
  • Bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 856,00 kr
    856,00 kr
    1 * 100 g
       856,00 kr