Orders LinkContactUsLinkComponent
Poly(vinylidene fluoride)
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Poly(vinylidene fluoride)
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
Poly(vinylidene fluoride)
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:24937-79-9
  • Formel:(-CH₂CF₂-)n
  • MDL nummer:MFCD00084470
  • Smeltende Pt:155…165 °C
  • Tæthed:1,74 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 220,00 kr
    220,00 kr
    1 * 5 g
       220,00 kr
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 385,00 kr
    385,00 kr
    1 * 25 g
       385,00 kr
  • Bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 1.210,00 kr
    1.210,00 kr
    1 * 100 g
       1.210,00 kr