Orders LinkContactUsLinkComponent
2,2'-Difluorbiphenyl
2,2'-Difluorbiphenyl
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
2,2'-Difluorbiphenyl
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
2,2'-Difluorbiphenyl
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:388-82-9
  • Formel:C₁₂H₈F₂
  • Molecular Weight:190.19 g/mol
  • Smeltende Pt:117…121 °C
  • ADR:9,II
  •  :Density: 1.393 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:3152
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 659,00 kr
    659,00 kr
    1 * 1 g
       659,00 kr
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 2.020,00 kr
    2.020,00 kr
    1 * 5 g
       2.020,00 kr
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 6.240,00 kr
    6.240,00 kr
    1 * 25 g
       6.240,00 kr