(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: 2-(3-Fluorophenoxy)acetic acid
- CAS nummer:404-98-8
- Formel:C₈H₇FO₃
- MDL nummer:MFCD02295721
- Molecular Weight:170.14 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: 2-(3-Fluorophenoxy)acetic acid
- CAS nummer:404-98-8
- Formel:C₈H₇FO₃
- MDL nummer:MFCD02295721
- Molecular Weight:170.14 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur