Orders LinkContactUsLinkComponent
2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
Giftig
Leverandør:   Apollo Scientific
2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
2-(4-Fluorophenyl)propanoic acid
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:75908-73-5
  • Formel:C₉H₉FO₂
  • MDL nummer:MFCD00054492
  • Molecular Weight:168.1650 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:278-340-6
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 250 mg
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 6.820,00 kr
    6.820,00 kr
    1 * 25 g
       6.820,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 297,00 kr
    297,00 kr
    1 * 1 g
       297,00 kr
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 1.410,00 kr
    1.410,00 kr
    1 * 5 g
       1.410,00 kr