Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclobutanol
Cyclobutanol
Leverandør:   Apollo Scientific
Cyclobutanol
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:2919-23-5
  • Formel:C₄H₈O
  • MDL nummer:MFCD00001318
  • Molecular Weight:72.11 g/mol
  • Flash Pt:21 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1987
  • ADR:3,II
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 1 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 5 g
       187,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 1.510,00 kr
    1.510,00 kr
    1 * 100 g
       1.510,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 7.430,00 kr
    7.430,00 kr
    1 * 500 g
       7.430,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 439,00 kr
    439,00 kr
    1 * 25 g
       439,00 kr