Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromphenetol
2-Bromphenetol
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
2-Bromphenetol
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  1-Bromo-2-ethoxybenzene, 2-Bromophenyl ethyl ether
  • CAS nummer:583-19-7
  • Formel:C₈H₉BrO
  • MDL nummer:MFCD00061092
  • Molecular Weight:201.06 g/mol
  • Kogende Pt:223 °C
  • Tæthed:1,4223 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:209-501-0
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 100 mg
       165,00 kr
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 220,00 kr
    220,00 kr
    1 * 1 g
       220,00 kr
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 604,00 kr
    604,00 kr
    1 * 5 g
       604,00 kr