Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
3-Hydroxy-5-methylbenzonitrile 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:95658-81-4
  • Formel:C8H7NO
  • MDL nummer:MFCD16999137
  • Molecular Weight:133.1500 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifications for Product Family
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 19.910,00 kr
    19.910,00 kr
    1 * 25 g
       19.910,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSOR928299-25G
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 3.990,00 kr
    3.990,00 kr
    1 * 5 g
       3.990,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSOR928299-5G
    New Product
  • Bottle
    250 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 736,00 kr
    736,00 kr
    1 * 250 mg
       736,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSOR928299-250MG
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 1 g
       1.330,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSOR928299-1G