Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Ethylpyrocatechol 97%
4-Ethylpyrocatechol 97%
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
4-Ethylpyrocatechol 97%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
4-Ethylpyrocatechol 97%
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Ethylbenzene-1,2-diol, 4-Ethylcatechol
  • CAS nummer:1124-39-6
  • Formel:C₈H₁₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00015847
  • Molecular Weight:138.17 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 4.240,00 kr
    4.240,00 kr
    1 * 25 g
       4.240,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 16.890,00 kr
    16.890,00 kr
    1 * 100 g
       16.890,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 250 mg
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 308,00 kr
    308,00 kr
    1 * 1 g
       308,00 kr
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 889,00 kr
    889,00 kr
    1 * 5 g
       889,00 kr