Orders LinkContactUsLinkComponent
Phthalsyre 98%
Phthalsyre 98%
Leverandør:   Apollo Scientific
Phthalsyre 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Pathalic acid
  • CAS nummer:88-99-3
  • Formel:C₈H₆O₄
  • MDL nummer:MFCD00002467
  • Molecular Weight:166.13 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1.980,00 kr
    1.980,00 kr
    1 * 2,5 kg
       1.980,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 19.210,00 kr
    19.210,00 kr
    1 * 25 kg
       19.210,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 100 g
       165,00 kr
  • Bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 494,00 kr
    494,00 kr
    1 * 500 g
       494,00 kr