Orders LinkContactUsLinkComponent
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Leverandør:   Apollo Scientific
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
(S)-(-)-2-Methoxypropionic acid 97%
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  (S)-2-Methoxypropanoic acid
  • CAS nummer:23953-00-6
  • Formel:C₄H₈O₃
  • MDL nummer:MFCD01632589
  • Molecular Weight:104.105 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 253,00 kr
    253,00 kr
    1 * 1 g
       253,00 kr
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 5 g
       1.080,00 kr
  • Bottle
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 3.170,00 kr
    3.170,00 kr
    1 * 25 g
       3.170,00 kr