Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinc formate 95+%
Zinc formate 95+%
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Apollo Scientific
Zinc formate 95+%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
Zinc formate 95+%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:557-41-5
  • Formel:C₂H₂O₄Zn
  • MDL nummer:MFCD00050836
  • Molecular Weight:155.40 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:3077
  • ADR:9+EHS,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 220,00 kr
    220,00 kr
    1 * 25 g
       220,00 kr
  • Bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 802,00 kr
    802,00 kr
    1 * 100 g
       802,00 kr
  • Bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 2.200,00 kr
    2.200,00 kr
    1 * 500 g
       2.200,00 kr