Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Ethylanisol 98%
4-Ethylanisol 98%
Leverandør:   Apollo Scientific
4-Ethylanisol 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
4-Ethylanisol 98%
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  1-Ethyl-4-methoxybenzene
  • CAS nummer:1515-95-3
  • Formel:C₉H₁₂O
  • MDL nummer:MFCD00015176
  • Molecular Weight:136.19 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 1 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 549,00 kr
    549,00 kr
    1 * 100 g
       549,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 2.690,00 kr
    2.690,00 kr
    1 * 500 g
       2.690,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 13.350,00 kr
    13.350,00 kr
    1 * 2,5 kg
       13.350,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 5 g
       187,00 kr
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 231,00 kr
    231,00 kr
    1 * 25 g
       231,00 kr