Orders LinkContactUsLinkComponent
Creatinin 95+%
Creatinin 95+%
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Creatinin 95+%
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS nummer:60-27-5
  • Formel:C₄H₇N₃O
  • MDL nummer:MFCD00059730
  • Molecular Weight:113.12 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 25 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 363,00 kr
    363,00 kr
    1 * 100 g
       363,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product