Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Xylose
D(+)-Xylose
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
D(+)-Xylose
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:58-86-6
  • Formel:C₅H₁₀O₅
  • MDL nummer:MFCD00151475
  • Molecular Weight:150.13 g/mol
  • Smeltende Pt:147…158 °C
  • Tæthed:1,525 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:>110 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-400-7