Orders LinkContactUsLinkComponent
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Bottle, 100 g
Katalog # APOSOR6733-100G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Katalog # APOSOR6733-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  51-35-4
trans-4-Hydroxy-L(-)-prolin
Bottle, 100 g
CAS nummer:  51-35-4
Price
165,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
  • CAS nummer:51-35-4
  • Formel:C₅H₉NO₃
  • MDL nummer:MFCD00064320
  • Molecular Weight:131.13 g/mol
  • Smeltende Pt:270…273 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-091-9
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 g