Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Hydroxybenzonitril
3-Hydroxybenzonitril
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
3-Hydroxybenzonitril
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
3-Hydroxybenzonitril
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
  • CAS nummer:873-62-1
  • Formel:C₇H₅NO
  • MDL nummer:MFCD00002252
  • Molecular Weight:119.12 g/mol
  • Smeltende Pt:78…81 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:212-845-4
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 1 g
       165,00 kr
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 5 g
       187,00 kr
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 341,00 kr
    341,00 kr
    1 * 25 g
       341,00 kr