Orders LinkContactUsLinkComponent
Hexansyre 99%
Hexansyre 99%
Leverandør:   Apollo Scientific
Hexansyre 99%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexanoic acid
  • CAS nummer:142-62-1
  • Formel:C₆H₁₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00004421
  • Molecular Weight:116.16 g/mol
  • Kogende Pt:202…203 °C
  • Smeltende Pt:–3 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 220,00 kr
    220,00 kr
    1 * 25 g
       220,00 kr
  • Bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 527,00 kr
    527,00 kr
    1 * 100 g
       527,00 kr