Orders LinkContactUsLinkComponent
Kanelaldehyd 98%
Kanelaldehyd 98%
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Kanelaldehyd 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
Kanelaldehyd 98%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  trans-Cinnamaldehyde, 3-Phenylacrylaldehyde
  • CAS nummer:104-55-2
  • Formel:C₉H₈O
  • MDL nummer:MFCD00007000
  • Molecular Weight:132.16 g/mol
  •  :Density: 1.112 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 100 g
       165,00 kr
  • Bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 220,00 kr
    220,00 kr
    1 * 500 g
       220,00 kr