Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Naphtol 99%
Bottle, 100 g
Katalog # APOSOR54526-100G
Giftig
Ætsende
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
1-Naphtol 99%
Katalog # APOSOR54526-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  90-15-3
1-Naphtol 99%
Bottle, 100 g
CAS nummer:  90-15-3
Price
187,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  α-Naphtol
  • CAS nummer:90-15-3
  • Formel:C₁₀H₈O
  • MDL nummer:MFCD00003930
  • Molecular Weight:144.17 g/mol
  • Kogende Pt:278…280 °C
  • Smeltende Pt:95…97 °C
  • Tæthed:1,28 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:125 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer