Kaliumthiocyanat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Potassium rhodanide
- CAS nummer:333-20-0
- Formel:KSCN
- MDL nummer:MFCD00011413
- Molecular Weight:97.18 g/mol
- Kogende Pt:500 °C
- Smeltende Pt:172…175 °C
- Tæthed:1,89 g/cm³ (25 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:206-370-1
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Potassium rhodanide
- CAS nummer:333-20-0
- Formel:KSCN
- MDL nummer:MFCD00011413
- Molecular Weight:97.18 g/mol
- Kogende Pt:500 °C
- Smeltende Pt:172…175 °C
- Tæthed:1,89 g/cm³ (25 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:206-370-1