Orders LinkContactUsLinkComponent
(S)-(-)-Æblesyre 99%
(S)-(-)-Æblesyre 99%
Bottle
Katalog # APOSOR51833-25G
Irriterende
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
(S)-(-)-Æblesyre 99%
Katalog # APOSOR51833-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  97-67-6
(S)-(-)-Æblesyre 99%
Bottle
CAS nummer:  97-67-6
Price
165,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
  • CAS nummer:97-67-6
  • Formel:C₄H₆O₅
  • MDL nummer:MFCD00064213
  • Molecular Weight:134.09 g/mol
  • Smeltende Pt:101…103 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-601-5
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle