Orders LinkContactUsLinkComponent
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  2-(3,5-Dichlorophenyl)acetic acid
  • CAS nummer:51719-65-4
  • Formel:C₈H₆Cl₂O₂
  • MDL nummer:MFCD01764671
  • Molecular Weight:205.03 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 3.850,00 kr
    3.850,00 kr
    1 * 100 g
       3.850,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 19.180,00 kr
    19.180,00 kr
    1 * 500 g
       19.180,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 319,00 kr
    319,00 kr
    1 * 5 g
       319,00 kr