Orders LinkContactUsLinkComponent
Coronen
Coronen
Irriterende
Sundhed
Leverandør:   Apollo Scientific
Coronen
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexabenzobenzene
  • CAS nummer:191-07-1
  • Formel:C₂₄H₁₂
  • MDL nummer:MFCD00004134
  • Molecular Weight:300.36 g/mol
  • Kogende Pt:525 °C
  • Smeltende Pt:428 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:205-881-7
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    250 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 615,00 kr
    615,00 kr
    1 * 250 mg
       615,00 kr
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 1.660,00 kr
    1.660,00 kr
    1 * 1 g
       1.660,00 kr