Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Acetylbenzophenone
Bottle, 1 g
Katalog # APOSOR40003-1G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
3-Acetylbenzophenone
Katalog # APOSOR40003-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  66067-44-5
3-Acetylbenzophenone
Bottle, 1 g
CAS nummer:  66067-44-5
Price
7.300,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  1-(3-Benzoylphenyl)ethan-1-one, 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone
  • CAS nummer:66067-44-5
  • Formel:C₁₅H₁₂O₂
  • MDL nummer:MFCD01662280
  • Molecular Weight:224.2546 g/mol
  • Kogende Pt:80…85 °C/0,1mmHg
  • Tæthed:1,22 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 g
Specifikationer