Orders LinkContactUsLinkComponent
4'-Demethylepipodophyllotoxin
Leverandør:   Apollo Scientific
4'-Demethylepipodophyllotoxin
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
4'-Demethylepipodophyllotoxin
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
A potent inhibitor of microtubule assembly.
Synonymer:  (5R,5aR,8aR,9S)-9-Hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one
  • CAS nummer:6559-91-7
  • Formel:C₂₁H₂₀O₈
  • MDL nummer:MFCD00189421
  • Molecular Weight:400.38 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 11.390,00 kr
    11.390,00 kr
    1 * 100 g
       11.390,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 250 mg
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 220,00 kr
    220,00 kr
    1 * 1 g
       220,00 kr
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 692,00 kr
    692,00 kr
    1 * 5 g
       692,00 kr
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 3.400,00 kr
    3.400,00 kr
    1 * 25 g
       3.400,00 kr