2-Bromethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
- CAS nummer:540-51-2
- Formel:BrH₂CCH₂OH
- MDL nummer:MFCD00002827
- Molecular Weight:124.97 g/mol
- Kogende Pt:149…150 °C
- Smeltende Pt:–80 °C
- Tæthed:1,762 g/cm³ (25 °C)
- Flash Pt:>110 °C
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:208-748-1
- FN:2922
- ADR:8+6.1,II
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:540-51-2
- Formel:BrH₂CCH₂OH
- MDL nummer:MFCD00002827
- Molecular Weight:124.97 g/mol
- Kogende Pt:149…150 °C
- Smeltende Pt:–80 °C
- Tæthed:1,762 g/cm³ (25 °C)
- Flash Pt:>110 °C
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:208-748-1
- FN:2922
- ADR:8+6.1,II