Orders LinkContactUsLinkComponent
(R)-(-)-Hydratropasyre 98%
(R)-(-)-Hydratropasyre 98%
Leverandør:   Apollo Scientific
(R)-(-)-Hydratropasyre 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
(R)-(-)-Hydratropasyre 98%
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  (R)-(-)-2-Phenylpropanoic acid, (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid, (R)-2-Phenylpropanoic acid
  • CAS nummer:7782-26-5
  • Formel:C₉H₁₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00063140
  • Molecular Weight:150.18 g/mol
  • Smeltende Pt:29…30 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 250 mg
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 1 g
       187,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 3.640,00 kr
    3.640,00 kr
    1 * 100 g
       3.640,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 18.130,00 kr
    18.130,00 kr
    1 * 500 g
       18.130,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 242,00 kr
    242,00 kr
    1 * 5 g
       242,00 kr
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1.030,00 kr
    1.030,00 kr
    1 * 25 g
       1.030,00 kr