Orders LinkContactUsLinkComponent
5-Methoxyoxindole
5-Methoxyoxindole
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
5-Methoxyoxindole
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
5-Methoxyoxindole
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  5-Methoxy-2-indolinone, 5-Methoxyindolin-2-one
  • CAS nummer:7699-18-5
  • Formel:C9H9NO2
  • MDL nummer:MFCD01860251
  • Molecular Weight:163.1733 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 100 mg
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 250 mg
       187,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 2.000,00 kr
    2.000,00 kr
    1 * 25 g
       2.000,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 220,00 kr
    220,00 kr
    1 * 1 g
       220,00 kr