Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Nitrocinnamaldehyde
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
2-Nitrocinnamaldehyde
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
2-Nitrocinnamaldehyde
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  2'-Nitrocinnamaldehyde
  • CAS nummer:1466-88-2
  • Formel:C₉H₇NO₃
  • MDL nummer:MFCD00007188
  • Molecular Weight:177.16 g/mol
  • Smeltende Pt:127…129 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:215-988-0
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 1 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 286,00 kr
    286,00 kr
    1 * 5 g
       286,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 20.220,00 kr
    20.220,00 kr
    1 * 500 g
       20.220,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 4.430,00 kr
    4.430,00 kr
    1 * 100 g
       4.430,00 kr
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 25 g
       1.170,00 kr