Orders LinkContactUsLinkComponent
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
  • CAS nummer:498-02-2
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL nummer:MFCD00008747
  • Molecular Weight:166.18 g/mol
  • Kogende Pt:263…265 °C
  • Smeltende Pt:112…115 °C
  • Flash Pt:113 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 5 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 25 g
       187,00 kr